Learn More
(±)-1,1'-Bi(2-naftilamina), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454057 1 g 1 g
15464057 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31264.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4488-22-6 | C20H16N2 | 284.362 g/mol
Novel axially chiral Rh N-heterocyclic carbene complexes were prepared from axially dissymmetric 1,1?-binaphthalenyl-2,2?-diamine and applied in the Rh-catalyzed enantioselective hydrosilylation of methyl ketones. The enantioselective direct aldol reaction, organocatalyzed by recoverable BINAM- prolinamide derivatives can be highly accelerated by a catalytic amount of a carboxylic acid without a detrimental of the obtained enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se prepararon complejos de carbeno N-heterocíclico Rh de quiralidad axial a partir de 1,1′-binaftalenil-2,2′-diamina y se utilizaron en la hidrosililación enantioselectiva Rh-catalizada de cetonas de metilo. La reacción aldólica enantioselectiva directa, organocatalizada por derivados recuperables de BINAM-prolinamida, puede acelerarse mucho con una cantidad catalítica de un ácido carboxílico, sin las enantioselectividades obtenidas se vean afectadas.
Solubilidad
Insoluble en agua
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4488-22-6
Fórmula molecular C20H16N2
Peso molecular (g/mol) 284.362
Número MDL MFCD00145204
Clave InChI DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
Nombre IUPAC 1-(2-aminonaftalen-1-il)naftalen-2-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Punto de fusión 188°C to 193°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.36
Porcentaje de pureza 97%