Learn More
(+/-)-1,1'-Bi(2-naftol), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439123 5 g 5 g
11449123 25 g 25 g
11459123 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11182.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 602-09-5 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
(±)-1,1'-Bi(2-naphthol) acts as chiral separation agents. It is widely used in chiral liquid crystal,medicines,spices etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+/–)-1,1′-Bi(2-naftol) actúa como agentes de separación quiral. Se utiliza ampliamente en cristal líquido quiral, medicamentos, especias, etc.
Solubilidad
Soluble en dioxano (50 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Refrigerado (2-8 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 602-09-5
Fórmula molecular C20H14O2
Peso molecular (g/mol) 286.33
Número MDL MFCD00004068
Clave InChI PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxinaftalen-1-il)naftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-1,1'-Bi (2-naphthol)
Punto de fusión 215°C to 218°C
Densidad 1.301
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 997518
Índice Merck 14,1226
Información de solubilidad Soluble in dioxane (50mg/mL). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.33
Porcentaje de pureza 99%