Learn More
1-(1-Benzotiofen-5-il)-2-bromo-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.13 |
| Porcentaje de pureza | 97% |