Learn More
1-(1-Benzotiofen-2-il)-2-bromo-1-etanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10631085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10631085 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10631085 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12205CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 97511-06-3
Fórmula molecular C10H7BrOS
Peso molecular (g/mol) 255.13
Número MDL MFCD06658971
Clave InChI WVTSOGFICBVCRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 2-bromoacetyl thianaphthene
PubChem CID 2795258
Nombre IUPAC 1-(1-benzotiofen-2-il)-2-bromoetanona
SMILES BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.13
Porcentaje de pureza 97%