Learn More
1-(1-Benzofuran-5-il)-2-bromo-1-etanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10198042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10198042 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10296842 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10198042 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07105CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 844891-02-7
Fórmula molecular C10H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 239.07
Número MDL MFCD06658969
Clave InChI KRXJQVYCIGDILC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 5-2-bromoacetyl benzofuran, 1-benzo b furan-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzo b furan-5-yl-2-bromo-1-ethanone
PubChem CID 2795178
Nombre IUPAC 1-(1-benzofuran-5-il)-2-bromoetanona
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 97%