Learn More
1-(1-Benzofuran-3-il)-2-bromo-1-etanona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10681863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10681863 250 mg 250 miligramos
10394612 1 g 1 g
10306764 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10681863 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27505CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 187657-92-7
Fórmula molecular C10H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 239.07
Número MDL MFCD03407369
Clave InChI WVHFTONHSRLBGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone,1-3-benzofuranyl-2-bromo, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, pubchem7014, 3-2-bromoacetyl benzo b furan, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-ethanone
PubChem CID 2776580
Nombre IUPAC 1-(1-benzofuran-3-il)-2-bromoetanona
SMILES BrCC(=O)C1=COC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 95%