Learn More
1,1'-(azodicarbonil)dipiperidina, TRC
Código de producto. 30340334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340334 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30340334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA965410500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
CAS 10465-81-3
Fórmula molecular C12H20N4O2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2
SMILES O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2
Nombre IUPAC N-(piperidina-1-carbonilimino)piperidina-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 252.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1586