Learn More
1,1'-(azodicarbonil)dipiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine |
| CAS | 10465-81-3 |
| Fórmula molecular | C12H20N4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2 |
| SMILES | O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | N-(piperidina-1-carbonilimino)piperidina-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 252.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.1586 |