Learn More
1,1'-(Azodicarbonil)dipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382839 5 g 5 g
11392839 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27719.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10465-81-3 | C12H20N4O2 | 252.32 g/mol
It is used in a study of the copper-catalyzed addition of aryboronic acids to azodicarboxyl derivatives providing aryl-substituted hydrazides. It is widely used reagent for the Mitsunobu reaction. It is reactant for preparation of polyfluoroalkylated tripyrazolylmethane ligands, (-)-Hygromycin A via Mitsunobu glycosylation, optically active α,α-disubstituted amino acids via Mitsunobu reaction, aza-β-lactams through [2+2] cycloaddition reactions, glycosyl disulfides, pyridine ether PPAR agonists, S-glycosyl amino acid, building blocks for combinatorial neoglycopeptide synthesis and is a histamine H3 receptor antagonists. It is a reactant for Mitsunobu inversion reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en un estudio de la adición catalizada por cobre de ácidos ariborónicos a derivados de azodicarboxilo que proporcionan hidrazidas sustituidas por arilo. Es un reactivo ampliamente utilizado para la reacción de Mitsunobu. Es reactivo para la preparación de ligandos de trispirazolilmetano polifluoroalquilado; (-)-higromicina A mediante glicosilación de Mitsunobu; aminoácidos α,α-disustituidos ópticamente activos mediante reacción de Mitsunobu; aza-β-lactamas mediante reacciones de cicloadición [2+2]; glicosildisulfuros; agonistas de PPAR del éter de piridina; aminoácido S-glicosil; compuestos básicos para la síntesis combinatoria de neoglucopéptidos. Además, es un antagonista del receptor de la histamina H3. Es un reactivo para las reacciones de inversión de Mitsunobu.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones secas y frías. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10465-81-3
Fórmula molecular C12H20N4O2
Peso molecular (g/mol) 252.32
Número MDL MFCD00010111
Clave InChI OQJBFFCUFALWQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-azodicarbonyl-dipiperidine, 1,1-azodicarbonyl dipiperidine, 1,1'-azodicarbonyl dipiperidine, addp, diazene-1,2-diylbis piperidin-1-ylmethanone, azodicarboxylic acid dipiperidine, ne-n-piperidine-1-carbonylimino piperidine-1-carboxamide, 1,1'-azodicarbonyl dipiperidine addp, piperidyl piperidylcarbonyl diazenyl ketone, e-diazene-1,2-diylbis piperidin-1-ylmethanone
PubChem CID 5702657
Nombre IUPAC (NE)-N-(piperidina-1-carbonilimino)piperidina-1-carboxamida
SMILES O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Punto de fusión 133°C to 136°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.32
Porcentaje de pureza 97%