Learn More
1,1'-Azobis(N,N-dimetilformamida), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11935651 1 g 1 g
11915651 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11935651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185710010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10465-78-8 | C6H12N4O2 | 172.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10465-78-8
Fórmula molecular C6H12N4O2
Peso molecular (g/mol) 172.19
Clave InChI VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
Nombre IUPAC (3E)-3-(dimetilcarbamoilimino)-1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1'-Azobis(N, N-dimethylformamide)
Punto de fusión 111.0°C to 113.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Cantidad 1 g
Beilstein 04,I,354
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.