Learn More
1,1'-azobis(N,N-dimetilformamida), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436619 5 g 5 g
15426619 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64865.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10465-78-8 | C6H12N4O2 | 172.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10465-78-8
Fórmula molecular C6H12N4O2
Peso molecular (g/mol) 172.188
Número MDL MFCD00008318
Clave InChI VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
Nombre IUPAC (3E)-3-(dimetilcarbamoilimino)-1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Punto de fusión 112°C
Color Amarillo
Fórmula lineal (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Cantidad 5 g
Beilstein 1910409
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo