Learn More
1-(1-azepanil)-2,2-dicloroetanona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319191 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319191 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10345000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Azepanyl)-2,2-dichloroethanone
CAS 64661-12-7
Nombres de analitos o componentes 1-(1-Azepanyl)-2,2-dichloroethanone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H13 Cl2 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Azepine, 1-(dichloroacetyl)hexahydro- (9CI), 2,2-Dichloro-1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethanone, N-(Dichloroacetyl)hexamethyleneimide, TI 35
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13Cl2NO/c9-7(10)8(12)11-5-3-1-2-4-6-11/h7H,1-6H2
SMILES ClC(Cl)C(=O)N1CCCCCC1
Nombre IUPAC 1-(azepan-1-il)-2,2-dicloroetanona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 210.1009
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0374 g/mol