Learn More
Clorhidrato de 1-(1-adamantil)etilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10633203 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10457222 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10633203 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12981DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1501-84-4
Fórmula molecular C12H22ClN
Peso molecular (g/mol) 215.77
Número MDL MFCD00072023
Clave InChI OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan
PubChem CID 15165
ChEBI CHEBI:8865
Nombre IUPAC 1-(1-adamantil)etanamina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.77
Porcentaje de pureza 95%