Learn More
Clorhidrato de 1-(1-adamantil)etilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420138 25 g 25 g
15410138 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53377.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1501-84-4 | C12H22ClN | 215.77 g/mol
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride is indicated for the prophylaxis and treatment of illness caused by various strains of influenza A virus in adults (17 years and older).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 1-(1-adamantil)etilamina está indicado para la profilaxis y el tratamiento de enfermedades causadas por varias cepas del virus de la influenza A en adultos (a partir de los 17 años).
Solubilidad
Libremente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1501-84-4
Fórmula molecular C12H22ClN
Peso molecular (g/mol) 215.77
Número MDL MFCD00072023
Clave InChI OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan
PubChem CID 15165
ChEBI CHEBI:8865
Nombre IUPAC 1-(1-adamantil)etanamina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Punto de fusión 375°C
Cantidad 25 g
Índice Merck 148224
Información de solubilidad Freely soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.77
Porcentaje de pureza 98%