Learn More
1-(1-adamantil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Adamantyl)ethanol |
| CAS | 26750-08-3 |
| Fórmula molecular | C12H20O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | α-Methyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol, α-methyl-1-adamantanemethanol, 1-(1-Hydroxyethyl)adamantane, 1-(Adamantan-1-yl)ethanol, 1-Adamantylmethylmethanol, α-Methyl-1-adamantanemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h8-11,13H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | 1-(1-adamantil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.1514 |