Learn More
1,1'-(9,9-Dimetil-9H-xanteno-4,5-diil)bis[1,1-difenilfosfina, TRC
Código de producto. 30387589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387589 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30387589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4796651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis-1,1-diphenyl-phosphine
CAS 161265-03-8
Fórmula molecular C39H32OP2
Cantidad 1 g
Sinónimo (9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[diphenyl-phosphine, (9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[diphenylphosphine], 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethyl-9H-xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, Xantphos
Fórmula InChI InChI=1S/C39H32OP2/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
SMILES CC1(C)c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c(cccc15)P(c6ccccc6)c7ccccc7
Nombre IUPAC (5-Difenilfosforil-9,9-dimetilxanten-4-il)-difenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 578.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.1928