Learn More
1-(1,6-Dihidro-6-oxo-1-fenil-3-piridinacarboxilato)-β -Ácido D-glucopiranurónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1,6-Dihydro-6-oxo-1-phenyl-3-pyridinecarboxylate)-Beta-D-glucopyranuronic Acid |
| CAS | 914918-68-6 |
| Fórmula molecular | C18 H17 N O9 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-((6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridine-3-carbonyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17NO9/c20-11-7-6-9(8-19(11)10-4-2-1-3-5-10)17(26)28-18-14(23)12(21)13(22)15(27-18)16(24)25/h1-8,12-15,18,21-23H,(H,24,25)/t12-,13-,14+,15-,18-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)C2=CN(C(=O)C=C2)c3ccccc3)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(6-oxo-1-fenilpiridina-3-carbonil)oxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 391.329 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.09 |