Learn More
1,1,5,5-tetrametil-2-(1-metiletenil)ciclohexano, TRC
Código de producto. 30452325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30452325 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30452325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3056305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexane
CAS 63251-38-7
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C13H24
Cantidad 5 mg
Sinónimo Rubber Oligomer 1
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24/c1-10(2)11-7-8-12(3,4)9-13(11,5)6/h11H,1,7-9H2,2-6H3
SMILES CC1(C)C(C(C)=C)CCC(C)(C)C1
Nombre IUPAC 1,1,5,5-tetrametil-2-prop-1-en-2-ilciclohexano
Peso molecular (g/mol) 180.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1878
Porcentaje de pureza >95