Learn More
1,1,5,5-tetrametil-2-(1-metiletenil)ciclohexano, TRC
Product Code. 30453291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Unit Size:
0.50 miligramo
Product Code. Cantidad unitSize
30453291 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30453291 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT3056300.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,1,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexane
CAS 63251-38-7
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C13H24
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo Rubber Oligomer 1
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24/c1-10(2)11-7-8-12(3,4)9-13(11,5)6/h11H,1,7-9H2,2-6H3
SMILES CC1(C)C(C(C)=C)CCC(C)(C)C1
Nombre IUPAC 1,1,5,5-tetrametil-2-prop-1-en-2-ilciclohexano
Peso molecular (g/mol) 180.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1878
Porcentaje de pureza >95