Learn More
1-[1-(4-Metoxifenil)-2-(metilamino)etil]ciclohexanol cloruro (rac N-Desmetil Venlafaxina Cloruro), TRC
Código de producto. 30012769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012769 25 mg 25 miligramos
30011653 50 mg 50 miligramos
17972915 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26625025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93413-90-2
Fórmula molecular C16 H25 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 299.84
Sinónimo 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-[1-(4-metaxifenil)-2-(metilamino)etil]ciclohexan-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.CNCC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1652