Learn More
1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ona, Mikromol™
Descripción
1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-one |
| CAS | 186521-85-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H19 Cl O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-one, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. J (Pharmeuropa), Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity J, Sibutramine Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19ClO/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12/h4-7,11H,3,8-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CC(=O)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ona |
| Mostrar más |