Learn More
1,1'-(4-clorobutilideno)bis(4-fluorobenceno), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-(4-Chlorobutylidene)bis(4-fluorobenzene) |
| CAS | 3312-04-7 |
| Fórmula molecular | C16 H15 Cl F2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1-Bis(p-fluorophenyl)-4-chlorobutane, 1,1'-(4-Chlorobutylidene)bis[4-fluorobenzene], 1-Chloro-4,4-bis(4-fluorophenyl)butane, 4,4-Bis(4-fluorophenyl)-1-chlorobutane, 4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl chloride, 4,4'-(4-chlorobutane-1,1-diyl)bis(fluorobenzene), 4-Chloro-1,1-bis(4-fluorophenyl)butane, 4-Chloro-1,1-bis(p-fluorophenyl)butane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClF2/c17-11-1-2-16(12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-10,16H,1-2,11H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(CCCCl)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-cloro-1-(4-fluorofenil)butil]-4-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 280.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.083 |