Learn More
1,1'-(4-clorobutilideno)bis(4-fluorobenceno), TRC
Código de producto. 30363869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30363869 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30363869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3647751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-(4-Chlorobutylidene)bis(4-fluorobenzene)
CAS 3312-04-7
Fórmula molecular C16 H15 Cl F2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1-Bis(p-fluorophenyl)-4-chlorobutane, 1,1'-(4-Chlorobutylidene)bis[4-fluorobenzene], 1-Chloro-4,4-bis(4-fluorophenyl)butane, 4,4-Bis(4-fluorophenyl)-1-chlorobutane, 4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl chloride, 4,4'-(4-chlorobutane-1,1-diyl)bis(fluorobenzene), 4-Chloro-1,1-bis(4-fluorophenyl)butane, 4-Chloro-1,1-bis(p-fluorophenyl)butane
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15ClF2/c17-11-1-2-16(12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-10,16H,1-2,11H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(CCCCl)c2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC 1-[4-cloro-1-(4-fluorofenil)butil]-4-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 280.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.083
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.