Learn More
1,1,4,4-Tetrametil-1,2,3,4-tetrahidronaftalina, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10575184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10575184 100 g 100 g
10672135 10 g 10 g
10406003 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10575184 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00201FA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
CAS 6683-46-1
Fórmula molecular C14H20
Peso molecular (g/mol) 188.31
Número MDL MFCD00052728
Clave InChI CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81186
Nombre IUPAC 1,1,4,4-tetrametil-2,3-dihidronaftaleno
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.31
Porcentaje de pureza 90%