Learn More
1,1,4,4,6-Pentametil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, TRC
Código de producto. 30423767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423767 10 g 10 g
30417699 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27176510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6683-48-3
Fórmula molecular C15 H22
Peso molecular (g/mol) 202.34
Sinónimo Bexarotene Impurity 20
Nombre IUPAC 1,1,4,4,6-pentametil-2,3-dihidronaftaleno
SMILES Cc1ccc2c(c1)C(C)(C)CCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,4,4,6-Pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22/c1-11-6-7-12-13(10-11)15(4,5)9-8-14(12,2)3/h6-7,10H,8-9H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1722