Learn More
Alcohol de 1,1,3-trifenilpropargil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470298 5 g 5 g
15480298 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53461.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1522-13-0 | C21H16O | 284.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1522-13-0
Fórmula molecular C21H16O
Peso molecular (g/mol) 284.36
Número MDL MFCD00004449
Clave InChI VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,3-triphenylpropargyl alcohol, 1,1,3-triphenyl-2-propyn-1-ol, diphenyl phenylethynyl carbinol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl-.alpha.-phenylethynyl, triphenylprop-2-yn-1-ol, 1,1,3-triphenylpropargylalcohol, 2-propyn-1-ol, 1,1,3-triphenyl, pubchem14025, acmc-209d7i, triphenyl-1-propyne-3-ol
PubChem CID 137058
Nombre IUPAC 1,1,3-trifenilprop-2-in-1-ol
SMILES OC(C#CC1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.36
Porcentaje de pureza 97%