Learn More
1,1,3-Trimetoxipropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11455427 25 g 25 g
11445427 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11455427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23448.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14315-97-0 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14315-97-0
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00008490
Clave InChI FKZYYYDRLJCHGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propane, 1,1,3-trimethoxy, propane,1,1,3-trimethoxy, acmc-1brb6, 1,1,3-trimethoxy-propane, 1,1,3-trimethoxypropane, beta-methoxypropionaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 84348
Nombre IUPAC 1,1,3-trimetoxipropano
SMILES COCCC(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3-Trimethoxypropane
Densidad 0.942
Punto de ebullición 45°C to 46°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 40°C (105°F)
Índice de refracción 1.4
Cantidad 25 g
Número UN UN3271
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.17
Porcentaje de pureza 98%