Learn More
1,1,3-tricloropropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,3-Trichloropropane |
| CAS | 20395-25-9 |
| Fórmula molecular | C3H5Cl3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5Cl3/c4-2-1-3(5)6/h3H,1-2H2 |
| SMILES | ClC(Cl)CCCl |
| Nombre IUPAC | 1,1,3-tricloropropano |
| Peso molecular (g/mol) | 147.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.9457 |