Learn More
1,1,3-tricloro-1-propeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,3-Trichloro-1-propene |
| CAS | 2567-14-8 |
| Fórmula molecular | C3H3Cl3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,1,3-Trichloropropene, 1,3,3-Trichloro-2-propene, 3,3-Dichloroallyl Chloride, HCC 1240za, 1,1,3-Trichloroprop-1-ene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3Cl3/c4-2-1-3(5)6/h1H,2H2 |
| SMILES | ClC/C=C(Cl)/Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,3-tricloroprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 145.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.93 |