Learn More
[1- 1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl]cyclopropyl]acetic Acid, Mikromol™
Descripción
Ácido [1- 1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(1-hidroxi-1-metiletil)fenil]propil]sulfinil]metil]ciclopropil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1-[([1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl)cyclopropyl]acetic Acid |
| CAS | 2641214-96-0 |
| Nombres de analitos o componentes | [1-[([1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl)cyclopropyl]acetic Acid |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C35 H36 Cl N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[1-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl]-, Montekulast Sodium Imp. C (EP), Montelukast Sodium Impurity C, Montelukast Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H36ClNO4S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(42(41)23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10+ |
| SMILES | CC(C)(O)c1ccccc1CCC(c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2)S(=O)CC5(CC(=O)O)CC5 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[1-[[1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfinilmetil]ciclopropil]acético |
| Mostrar más |