Learn More
1-(1,3-Dioxolano-2-ilmetil)-N-metil-4-(metilamino)-1H-imidazol-5-carboxamida, TRC
Product Code. 30135390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30135390 250 mg 250 miligramos
30134303 100 mg 100 miligramos
30012594 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135390 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD487005250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1429636-74-7
Fórmula molecular C10H16N4O3
Peso molecular (g/mol) 240.26
Sinónimo Theophylline Impurity;
SMILES CNC(=O)c1c(NC)ncn1CC2OCCO2
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-N-methyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N4O3/c1-11-9-8(10(15)12-2)14(6-13-9)5-7-16-3-4-17-7/h6-7,11H,3-5H2,1-2H3,(H,12,15)