Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-((1,3-Dioxolan-2-il)metil)-1H-pirazol-4-borónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11996231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996231 1 g 1 g
11906241 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444990010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 864754-17-6
Fórmula molecular C13H21BN2O4
Peso molecular (g/mol) 280.13
Clave InChI IWEGDQUCWQFKHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1,3-dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-yl methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-yl methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, pubchem18608
PubChem CID 17998927
Nombre IUPAC 1-(1,3-dioxolan-2-ilmetil)-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)CC3OCCO3
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-((1, 3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 63°C to 64°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.