Learn More
1-(1,3-benzotiazol-2-il)-3-metil-1H-pirazol-5-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 106515-46-2 |
| Fórmula molecular | C11H9N3OS |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N3OS/c1-7-6-10(15)14(13-7)11-12-8-4-2-3-5-9(8)16-11/h2-6,13H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)N(N1)C2=NC3=CC=CC=C3S2 |
| Nombre IUPAC | 2-(1,3-benzotiazol-2-il)-5-metil-1H-pirazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 231.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0466 |