Learn More
1-(1,3-Benzotiazol-2-il)-2-bromo-1-etanona, +90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10190582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10190582 250 mg 250 miligramos
10532852 1 g 1 g
10555144 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10190582 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC06005CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 54223-20-0
Fórmula molecular C9H6BrNOS
Peso molecular (g/mol) 256.12
Número MDL MFCD03659698
Clave InChI AYWGYNKWZWBMSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-benzo d thiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzothiazole, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromo-ethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethan-1-one, pubchem23327, 2-bromoacetyl-1,3-benzothiazole
PubChem CID 2776256
SMILES BrCC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzotiazol-2-il)-2-bromoetanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.12
Porcentaje de pureza 90%