Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-il)-4,4,4-trifluorobutano-1,3-diona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10582843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10582843 10 g 10 g
10147082 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582843 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10326EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 306935-39-7
Fórmula molecular C11H7F3O4
Peso molecular (g/mol) 260.168
Número MDL MFCD01570563
Clave InChI FDLJUCOQPAGQNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-3,4-methylenedioxy benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, maybridge1_005379, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dion, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1,3-butanedione,1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluoro, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-tri-fluorobutane-1,3-dione, 1-1,3-benzodioxole-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
PubChem CID 2775368
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-4,4,4-trifluorobutano-1,3-diona
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.17
Porcentaje de pureza 97%