Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-il)-2-bromotan-1-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10722103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722103 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10511692 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10133214 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722103 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01605CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 40288-65-1
Fórmula molecular C9H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 243.056
Clave InChI QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 243777
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-bromoetanona
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.06
Porcentaje de pureza 97%