Learn More
(+/-)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-bromo-1-pentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-pentanone |
| CAS | 146721-06-4 |
| Fórmula molecular | C12H13BrO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13BrO3/c1-2-3-9(13)12(14)8-4-5-10-11(6-8)16-7-15-10/h4-6,9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(Br)C(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-bromopentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 285.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0048 |