Learn More
1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(1-pirrolidinil)-1-hexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone |
| CAS | 776994-64-0 |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,4-MDPHP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO3/c1-2-3-6-14(18-9-4-5-10-18)17(19)13-7-8-15-16(11-13)21-12-20-15/h7-8,11,14H,2-6,9-10,12H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC(N1CCCC1)C(=O)c2ccc3OCOc3c2 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-pirrolidin-1-ilhexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 289.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.1678 |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?