Learn More
1,1,3,3-Tetrametilurea, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637943 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10386920 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10103430 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138490010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-22-4
Fórmula molecular C5H12N2O
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00008319
Clave InChI AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetrametilurea
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetramethylurea
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9879g/mL
Punto de ebullición 174.0°C to 178.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCON(CH3)2
Índice de refracción 1.4496 to 1.4516
Cantidad 1 L
Beilstein 04, 74
Fieser 01,1146; 13,302; 15,305
Índice Merck 15, 9378
Gravedad específica 0.9879
Información de solubilidad Solubility in water: 116g/L. Other solubilities: miscible with all common organic solvents,,including petroleum ether
Viscosidad 1.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido