Learn More
1,1,3,3-tetrametilguanidina, TRC
Código de producto. 17983765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Dimensione della confezione:
5 g
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
17983765 5 g 5 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17983765 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3031005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
CAS 80-70-6
Fórmula molecular C5H13N3
Cantidad 5 g
Sinónimo Guanidine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,8CI), N,N,N',N'-Tetramethylguanidine, 1,1,3,3-Tetramethylguanidine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylguanidine, NSC 148309, PC-CAT TMG, Tetramethylguanidine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetrametilguanidina
Peso molecular (g/mol) 115.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.111
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.