Learn More
1,1,3,3-Tetrametilguanidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 30117284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
30117284 2 kg Glass bottle 2 Kg
10513391 100 g Frasco de vidrio 100 g
10276990 500 g Frasco de vidrio 500 g
11995591 2.5 kg Glass bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30117284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221290020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-70-6
Peso molecular (g/mol) 115.18
Clave InChI KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, vez101e7zu, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine, tetramethylguanidine, tetramethyl guanidine
PubChem CID 66460
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Punto de fusión -30.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100 g/mL
Punto de ebullición 160.0°C to 162.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H13N3
Fórmula lineal (CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
Índice de refracción 1.4670 to 1.4690
Cantidad 2 kg
Beilstein 04,I,335
Fieser 01,1145; 04,489; 12,477
Índice Merck 15,9375
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetramethylguanidine
Viscosidad 0.002 Pas (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid