Learn More
1,1,3,3-Tetrametilguanidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495063 500 mL 500 ml
11434250 25 mL 25 ml
11485063 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495063 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12314.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    166.65€ / 500 ml
    Ahorro 37.35€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
1,1,3,3-Tetramethylguanidine is employed as a polyurethane foam catalyst, as an accelerator for the syntheses of polysulfured rubber. It is also used as a strong base in the photochemical (couplers) and in the pharmaceutical (steroids) industries. It is essential for the preparation of alkyl nitriles from alkyl halides and 3'-alkylthymidines from 3'-nitrothymidines. It serves as an efficient and selective catalyst for the benzoylation of alcohols. It replaces the expensive bases 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) and 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1,3,3-tetrametilguanidina se emplea como catalizador de espuma de poliuretano, como acelerador para las síntesis del caucho polisulfurado. También se utiliza como base fuerte en las industrias fotoquímicas (acopladores) y farmacéuticas (esteroides). Es esencial para la preparación de nitrilos de alquilos a partir de haluros de alquilo y 3′-alquiltimidinas a partir de 3′-nitrotimidinas. Sirve como catalizador eficaz y selectivo para la benzoilación de alcoholes. Reemplaza las bases caras 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) y 1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno (DBN) en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos minerales y orgánicos, y dióxido de carbono. Mantener alejado de fuentes de ignición
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-70-6
Fórmula molecular C5H13N3
Peso molecular (g/mol) 115.18
Número MDL MFCD00008323
Clave InChI KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
PubChem CID 66460
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetrametilguanidina
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Punto de fusión <-30°C
Densidad 0.918
Punto de ebullición 162°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 500 mL
Número UN UN2920
Beilstein 969608
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 99%