Learn More
1,1,3,3-tetrametildisiloxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane |
| CAS | 3277-26-7 |
| Fórmula molecular | C4H14OSi2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-dihydrodisiloxane, 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-disiloxane, 1,3-Dihydrogen-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-Dihydrotetramethyldisiloxane, Bis(dimethylsilyl) Ether, Bis(dimethylsilyl) Oxide, Dimethylsilyl Ether, LS 7040, NSC 155369, T 2030, sym-Tetramethyldisiloxane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3 |
| SMILES | C[SiH](C)O[SiH](C)C |
| Nombre IUPAC | dimetilsililoxi(dimetil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 134.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0583 |