Learn More
1,1,3,3-Tetrametildisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711301 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10175030 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11965821 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10711301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216510250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3277-26-7 | C4H14OSi2 | 134.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3277-26-7
Fórmula molecular C4H14OSi2
Peso molecular (g/mol) 134.33
Clave InChI KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
PubChem CID 6327482
Nombre IUPAC dimetilsililideneoxonio(dimetil)silanuro
SMILES C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 70.0°C to 71.0°C
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Punto de fusión -78.0°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 25 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal [(CH3)2SiH]2O
Temperatura de inflamación −20°C
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes with alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.33
Porcentaje de pureza 97%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3690 to 1.3710
Gravedad específica 0.76
Densidad 0.7600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.