Learn More
1,1,3,3-Tetrametildisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480108 25 g 25 g
11490108 100 g 100 g
11444250 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23697.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3277-26-7 | C4H12OSi2 | 132.309 g/mol
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane is used as a monomer in the production of silicone polymers or silicone resins. It is used as a precursor to prepare other organosilicon compounds. It is also utilized in non-aqueous polymer preparation as well as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,3,3-tetrametildisiloxano se utiliza como monómero en la producción de polímeros de silicona o resinas de silicona. Se utiliza como precursor para preparar otros compuestos organosilícicos. También se utiliza en la preparación de polímeros no acuosos, y también como reactivo de laboratorio.
Solubilidad
Reacciona con el agua para producir dimetilsilanol, dimetilsilanodiol y gas hidrógeno.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener alejado de fuentes de ignición. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3277-26-7
Fórmula molecular C4H12OSi2
Peso molecular (g/mol) 132.309
Número MDL MFCD00008256
Clave InChI KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
PubChem CID 6327482
Nombre IUPAC dimetilsililideneoxonio(dimetil)silanuro
SMILES C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Punto de fusión -78°C
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1733364
Temperatura de inflamación −26°C (−15°F)
Información de solubilidad It reacts with water to produce dimethylsilanol,dimethylsilanediol and hydrogen gas.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.33
Porcentaje de pureza 97%
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.37
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.76
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane