Learn More
Isocianato de 1,1,3,3-tetrametilbutilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329485 5 g 5 g
11319485 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18706.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1611-57-0 | C9H17NO | 155.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1611-57-0
Fórmula molecular C9H17NO
Peso molecular (g/mol) 155.24
Número MDL MFCD00209615
Clave InChI XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 407498
Nombre IUPAC 2-isocianato-2,4,4-trimetilpentano
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Densidad 0.859
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.426
Cantidad 5 g
Número UN UN3080
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate, tert-octyl isocyanate, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl-pentane, pentane, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, acmc-1bnst, pentane,2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, unavailable-see asdi_catno 500009647, 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate∼2,4,4-trimethyl-2-pentyl isocyanate
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.24
Porcentaje de pureza 98%