Learn More
1,1,3,3-Tetrametoxipropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,1,3,3-Tetramethoxypropane |
| Densidad | 0.997 |
| Punto de ebullición | 182°C to 183°C |
| Temperatura de inflamación | 54°C (129°F) |
| Índice de refracción | 1.407 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3271 |
| Beilstein | 1700020 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.2 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethoxypropane