Learn More
1,1,3,3-tetraetilurea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,3,3-Tetraethylurea |
| CAS | 1187-03-7 |
| Fórmula molecular | C9H20N2O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Tetraethylcarbamide, N,N,N',N'-Tetraethylurea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N2O/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetraetilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 172.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1576 |