Learn More
1,1,3,3-Tetraetilurea, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337436 5 g 5 g
11347436 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09458.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1187-03-7 | C9H20N2O | 172.272 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187-03-7
Fórmula molecular C9H20N2O
Peso molecular (g/mol) 172.272
Número MDL MFCD00042881
Clave InChI UWHSPZZUAYSGTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethylurea, urea, tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylurea, unii-w511x6rp5r, urea, 1,1,3,3-tetraethyl, urea, n,n,n',n'-tetraethyl, teu, tetraethyl-urea, urea,tetraethyl, 1,1,3,3-tetraethyl-ure
PubChem CID 14465
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetraetilurea
SMILES CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetraethylurea
Densidad 0.91
Punto de ebullición 212°C to 214°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 5 g
Beilstein 1763126
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 99%