Learn More
1,1,3,3-Tetraetoxipropano, TRC
Código de producto. 30426376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426376 25 mL 25 ml
30414472 5 mL -
30410159 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29295725ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-31-6
Fórmula molecular C11H24O4
Peso molecular (g/mol) 220.31
Sinónimo Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal), 1,1,3,3-Tetrakis(ethoxy)propane, 1,1,3,3-Triethoxypropane, Malonaldehyde Tetraethyl Acetal, Malonaldehyde Tetraethyl Diacetal, Malondialdehyde Tetraethyl Acetal, NSC 17068, TEP, Tetraethyl Malondialdehyde Acetal
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetraetoxipropano
SMILES CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1675